Documenti fondamentali
CLS4821
Punte per pipette con filtro Corning® Isotip®
1-30 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Sinonimo/i:
puntali delle pipette
About This Item
Codice UNSPSC:
41121601
NACRES:
NB.01
Intervallo di volume:
1-30 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
Confezionamento:
rack of 96
Produttore/marchio commerciale:
Corning 4821
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
Confezionamento
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 4821
Intervallo di volume
1-30 μL
Compatibilità
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
all popular research-grade pipettors
Descrizione generale
Punte per pipette con filtro Corning® Isotip®
Le punte per pipette con filtro Corning Isotip sono dotate di una barriera inerte, idrofoba che fa sì che gli steli dei pipettatori non vengano a contatto con contaminanti aerosolizzati. Tutte le punte per pipette con filtro sono confezionate sterili e certificate prive di RNasi/DNasi e non pirogene.
Applicazioni
Le Isotip sono l′ideale nelle applicazioni in cui è cruciale evitare la contaminazione crociata, come l′amplificazione del DNA e la manipolazione di radioisotopi.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Isotip is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)