ZTC18M
ZipTip® Pipette Tips
C18 resin, micro, bed volume 0.2 μL, tip volume 10 μL
Sinonimo/i:
ZipTip Pipette Tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
ZipTip®
Parametri
4-70 °C temperature
tecniche
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Volume del letto
0.2 μL
Spessore
15 μm
D.I. dei puntali
3.375 mm
Lungh. punta
31 mm
D.E. puntale
5.8 mm
Volume puntale
10 μL
Dimensione pori
200 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Capacità
2.0 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- One-step desalting, concentration, and purification
- Allows fractionation of complex samples
- Ideal for peptides, proteins, nucleic acids, and more
- Maximum recovery without dead volume
- Eliminates time-consuming chromatography
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Biomarkers play an essential role in the drug discovery and development process.