Documenti fondamentali
ZTC04S
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
C4 resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Sinonimo/i:
Pipette Filter Tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
eCl@ss:
32033590
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene
silica resin
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
ZipTip®
Parametri
4-70  °C temperature
tecniche
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Volume del letto
0.6 μL
Spessore
15 μm
D.I. dei puntali
3.375 mm
Lungh. punta
31 mm
D.E. puntale
5.8 mm
Volume puntale
10 μL
Volume
10 μL
Dimensione pori
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Capacità
3.3 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Condizioni di spedizione
ambient
Altre note
Automation Compatible: No
Note legali
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany