Documenti fondamentali
1.18307
Supelco
Acido Ottano-1-sulfonico sale di sodio
for ion pair chromatography LiChropur
Sinonimo/i:
Sale sodico dell’acido octano-1-solfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
226-195-4
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
Stato
solid
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Perdita
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
Trasmittanza
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Densità bulk
345 kg/m3
Compatibilità
passes test for identity (IR)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il sale di sodio dell′acido 1-ottansolfonico viene impiegato comunemente come reagente di coppia ionica in cromatografia di coppia ionica. ​In cromatografia, l′aggiunta del sale sodico dell′acido 1-ottansolfonico alla fase mobile può aiutare a migliorare la separazione dei picchi cromatografici modificando la differenza di polarità tra gli analiti.
Applicazioni
Il sale di sodio dell′acido 1-ottansolfonico può essere impiegato come componente della fase mobile in Cromatografia liquida ad alte prestazioni a fase inversa (RP-HPLC) per facilitare la separazione e la determinazione quantitativa dell′amisulpride nella formulazione di compresse per uso farmaceutico
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2