Documenti fondamentali
1.18305
Supelco
Sale sodico dell′acido esano-1-solfonico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinonimo/i:
Sale sodico dell’acido esano-1-solfonico
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
220-601-3
NACRES:
NB.21
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (acidimetric)
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Perdita
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
Trasmittanza
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Compatibilità
passes test for identity (IR)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCC
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il sale sodico dell′acidoesan-1-solfonico è un reagente di coppia ionica usato comunemente in cromatografiadi coppia ionica. Viene usato come controione per generare con l′analita una coppia ionicaneutra, in modo da ottenere una maggiore ritenzione e una miglioreseparazione nel corso dell′analisi cromatografica.
Applicazioni
Il sale sodico dell′acido esan-1-solfonico può essere impiegato come:
  • componente della fase mobile in un metodo HPLC indicatore di stabilità per la determinazione simultanea di vitamine e conservanti idrosolubili.
  • componente del tampone in una tecnica di cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate in fase inversa (UPLC) per la determinazione simultanea di sitagliptin fosfato monoidrato e di metformina cloridrato in formulazioni farmaceutiche.
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2