52865
1-esano solfonato di sodio
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-esano solfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (T)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
CLCGFJYKZGFGSQ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- Ammidoalchil naftoli, tramite reazione a tre componenti di β-naftolo, aldeidi e urea.
- Amminofosfonati, per reazione di aldeidi/chetoni e ammine.
Può essere usato anche come reattivo nella preparazione di cristalli polinucleari a base di ossido di bismuto solfonato per reazione con 2-metil-2-propensolfonato di sodio e tetra-μ3-idrossihexa(nitrato-κO)tetra-μ3-ossoesabismuto in DMSO.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3