74884
1-ottano solfonato di sodio
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-ottano solfonico
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Stato
sheet
PM
234.29 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)