Documenti fondamentali
CLS4894
Corning® microvolume pipet tips
0.1-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960tips/case
Sinonimo/i:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Intervallo di volume:
0.1-10 μL
Sterilità:
sterile
Caratteristiche:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento:
rack of 96
Produttore/marchio commerciale:
Corning 4894
Materiali
natural tip
polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
Confezionamento
rack of 96
Produttore/marchio commerciale
Corning 4894
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Compatibilità
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Descrizione generale
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Caratteristiche e vantaggi
  • Highly durable
  • Racked pipet tips can withstand repeated autoclaving cycles
  • Compatible with multichannel pipettors
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)