Documenti fondamentali
CLS352090
Corning® Falcon® cushions for 175 mL & 225mL conical centrifuge tubes with extractor
sterile
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.13
Materiali
conical polypropylene
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 352090
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS3520904065269103516