CLS352075
Corning® Falcon® Centrifuge Tubes
capacity 225 mL, conical polypropylene, cap, plug seal screw, sterile
Sinonimo/i:
culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
conical polypropylene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap plug seal screw
Produttore/marchio commerciale
Corning 352075
Capacità
225 mL
Categorie correlate
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS352075 | 4065269103493 |