MC3T3-E1 Cell Line from mouse
99072810, mouse bone, Fibroblast-like
Sinonimo/i:
MC3T3E1 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MC3T3-E1 Cell Line from mouse, 99072810
Origine biologica
mouse bone
Descrizione
Mouse C57BL/6 calvaria
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Collagen
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.