Documenti fondamentali
707.fl
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
mouse spleen
Confezionamento
tube of 5 μg 99072807-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99072807-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Lymphoblastoid
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse friend Leukaemia
Descrizione della linea cellulare
Has a high ability to differentiate into erythroblastoid cells.
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9 x 10,000 cells/ml 37°C 5% CO2.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)