Documenti fondamentali
TM4
88111401, mouse testis, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
TM4, 88111401
Origine biologica
mouse testis
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Transferrin, H-Y Ag, novel retinol-binding protein
Recettori
Androgen, oestrogen and progesterone receptors
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse BALB/c testis sertoli cell
Descrizione della linea cellulare
From primary culture of sertoli cell enriched preparations from normal testes of a 11-13 day old BALB/c nu/+ mice. Cells respond to FSH but not LH; Plasminogen activator secretion is stimulated by FSH and also retinoic acid. Note: only distributed frozen.
Applicazioni
Hormone studies
Terreno di coltura
Ham′s F12 + DMEM (1:1) + 2mM Glutamine + 5% Horse Serum (HS) + 2.5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:20 to 1:200 i.e. seeding at 1x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells resuscitated from frozen stock should be split 1:3 at the first passage and thereafter as above.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)