Documenti fondamentali
YO
85110501, rat blood, Not specified
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
YO, 85110501
Origine biologica
rat blood
Confezionamento
tube of 5 μg 85110501-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85110501-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Not specified
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat myeloma
Descrizione della linea cellulare
The full designation of this line is YB2/3.0Ag30. YO was derived from a hybrid myeloma YB2/3HL by cloning in soft agar to select a non-secreting sub-population. The cells are azaguanine resistant and do not secrete IgG.
Applicazioni
Hybridisation and cloning studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)