KARPAS 422
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Sinonimo/i:
KARPAS, 422
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human lymph (lymphoma)
Confezionamento
tube of 5 μg 06101702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 06101702-1VL
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
Hyperdiploid with 10% polyploidy
Morfologia
Round polygonal cells growing singly or in small clusters in suspension
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Profilo DNA
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Esclusione di responsabilità
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)