Documenti fondamentali
FGC4
94101904, rat skin, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
FGC4, 94101904
Origine biologica
rat skin
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Modal no. 52
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Albumin and ß-fibrogen
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat hepatoma [alb-gpt plasmid]
Descrizione della linea cellulare
A subclone derived from Fao which is deficient in HGPRT (resistant to 5μg/ml 6-thioguanine and also resistant to 3mM ouabain). FGC4 contains the alb-gpt plasmid which is the bacterial gpt gene under control of the rat albumin promoter (400 bp). Produces albumin and ß-fibrinogen.GMO1
Applicazioni
Gene expression studies.
Terreno di coltura
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split semi-confluent cultures (70%) 1:100 i.e. seeding at 2x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Media change three times a week.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)