378399
Silicone oil
viscosity 1,000 cSt (25 °C)
Sinonimo/i:
Dimethylpolysiloxane, Dimethylsilcone fluid, Poly(dimethylsiloxane)
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
>1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<5 mmHg ( 25 °C)
5 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
viscous liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
Viscosità
1,000 cSt(25 °C)
P. eboll.
>140 °C/0.002 mmHg (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
214.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101.1 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)