Documenti fondamentali
IPI-1
93100621, Porcine intestine, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
IPI-1, 93100621
Origine biologica
Porcine intestine
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Heteroploid
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Boar Miniature male ileum, SV40 transformed
Descrizione della linea cellulare
Fibroblast cell line derived from the ileum of an adult histocompatible miniature male boar. Transformed by SV40 plasmid pSV3-neo.
Applicazioni
Potential feeder cell line for the recovery of epithelial cells isolated from the small intestine.
Terreno di coltura
DMEM + 4mM Glutamine + 0.024IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)