Documenti fondamentali
COLO 792
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93052616, human skin (brain metastasis), Epithelial
Sinonimo/i:
COLO792 Cells
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
human skin (brain metastasis)
Confezionamento
tube of 5 μg 93052616-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93052616-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human malignant melanoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a brain metastasis of a 62 year old male with melanoma. The cells bleb during culture.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12
D5S818: 10,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)