HeLa Cell Line human
93021013, human cervix, Epithelial
Sinonimo/i:
HeLa Cells, HeLa-CCL2 Cells, Henrietta Lacks Cells
About This Item
Prodotti consigliati
product name
HeLa Cell Line human, epitheloid cervix carcinoma
Origine biologica
human cervix
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
aneuploidy
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Profilo DNA
CSF1PO: 9,10
D13S317: 12,14
D16S539: 9,10
D5S818: 11,12
D7S820: 8,12
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16,18
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti correlati
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.