SW 948
91030714, human colon, Epithelial
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SW 948, 91030714
Origine biologica
human colon
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human Caucasian colon adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a grade III adenocarcinoma of the colon of an 81 year old Caucasian female. The cells synthesise relatively large amounts of CEA (2,000ng/1,000,000 cells in 21 days).
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
Terreno di coltura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.