CF2Th
90110521, dog thymus, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CF2Th, 90110521
Origine biologica
dog thymus
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Canine thymus
Descrizione della linea cellulare
Used widely for the growth of C type viruses obtained from a variety of species including cat, baboon and humans. Also permissive for xenotrophic viruses found in BALB/c and AKR mice.
Applicazioni
Virus studies: C type viruses, xenotrophic viruses
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 0.02% EDTA: 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)