Documenti fondamentali
934348
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexamethylenebismaleimide
≥95%
Sinonimo/i:
N,N′-(2,2,4-Trimethylhexamethylene)bismaleimide, BMI-TMH
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
powder or crystals
Colore
white to yellow
Punto di fusione
95 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C=CC(=O)N1CCC(C)CC(C)(C)CN2C(=O)C=CC2=O
InChI
1S/C17H22N2O4/c1-12(8-9-18-13(20)4-5-14(18)21)10-17(2,3)11-19-15(22)6-7-16(19)23/h4-7,12H,8-11H2,1-3H3
XQCDLHVXAXBMGW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
MMI-2 is a bismaleimide homobifunctional crosslinking reagent useful for conjugation to sulhydryl groups.
Caratteristiche e vantaggi
Useful for characterization of protein structures and interactions. A non cleavable 7-atom brached spacer arm assists in close proximity crosslinking.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)