481688
Poly(dimethylsiloxane), bis(3-aminopropyl) terminated
average Mn ~2,500
Sinonimo/i:
PDMS
About This Item
Prodotti consigliati
Attività specifica
0.6-0.8 meq/g (Amine number)
PM
average Mn ~2,500
Indice di rifrazione
n20/D 1.410
Viscosità
50 cSt(lit.)
P. ebollizione
>200 °C (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)=O.C[Si](C)(O)CCCN
InChI
LYVFZZVBTQSOBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advances in the area of soft optoelectronics, with a focus on the development of organic optoelectronic devices on shape memory polymers (SMP) is discussed.
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.