Documenti fondamentali
480304
Sigma-Aldrich
Poly[dimethylsiloxane-co-(3-aminopropyl)methylsiloxane]
eq. wt. 4,400 Amine
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Indice di rifrazione
n20/D 1.4055 (lit.)
Viscosità
~90 cSt(25 °C)(lit.)
Densità
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(O)O.C[Si](=O)CCCN
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.