Documenti fondamentali
C127I
90060504, mouse breast, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
C127I, 90060504
Origine biologica
mouse breast
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse RIII mammary tumour
Descrizione della linea cellulare
Non-transformed clone from a RIII mouse. Supernatant fluid is negative for RT activity. Useful for visualisation of sarcoma virus-induced foci, in vitro quantitative assay for bovine papilloma virus. Suitable host for transformation with bovine papilloma virus DNA plasmids.
Applicazioni
Virus and transformation studies: Sarcoma virus, Bovine papilloma virus
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:15 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)