Documenti fondamentali
HCT-8
90032006, human intestine, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
HCT-8, 90032006
Origine biologica
human intestine
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
2n = 46, pseudodiploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Carcinoembryonic antigen (CEA)
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human ileocecal adenocarcinoma
Descrizione della linea cellulare
From a 67 year old male. The four cell lines: DLD-1 (90102540), HCT-15 (91030712), HCT-8 (90032006) and HRT-18 (86040306) have been shown to have a common genetic origin.
Applicazioni
Tumourigenicity studies
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Horse Serum (HS) or 5% Horse Serum (HS) + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)