Key Documents
FEA4 + PFSC/C1
90031402
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
feline embryo
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Categorie correlate
Origine della linea cellulare
Cat Domestic embryo fibroblast
Descrizione della linea cellulare
This cell line is infected with molecularly cloned FeLV (subgroup C). The cells should be handled under laboratory containment level 2.
Applicazioni
Virus studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:4 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.