Documenti fondamentali
IEC 6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88071401, rat intestine, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
rat intestine
Confezionamento
tube of 5 μg 88071401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88071401-1VL
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Rat small intestine epithelial
Descrizione della linea cellulare
Normal rat small intestine epithelial cells which synthesise fibronectin and collagen. Growth is inhibited by cortisol. Cells possess cell surface antigens specific for intestinal epithelial cells in vivo. Capable of at least 10 population doublings.
Applicazioni
Small bowel biology
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 0.1 IU/ml Insulin + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)