Key Documents
SC 11
90011892, mouse kidney, Fibroblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
product name
SC 11, 90011892
Origine biologica
mouse kidney
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse Marsupial (Sminthopsis crassicaudata) kidney
Descrizione della linea cellulare
Derived from marsupial mouse. Used in UV damage and repair studies.
Applicazioni
UV damage and DNA repair studies
Terreno di coltura
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.