Z699276
Analytical funnel for microbiology
pore size 0.45 μm, white/black grid, pkg of 50
Sinonimo/i:
Whatman funnel, filtering funnel, filtration funnel
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose nitrate membrane
plastic housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
cap
graduations
white/black grid
Confezionamento
pkg of 50
Produttore/marchio commerciale
GVS Life Sciences 10497504
Capacità filtro
100 mL
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Features and Benefits
- Saves up to 50% in time with no flaming and sterilization required
- Minimizes the risk of cross contamination
- Easy release of membrane
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z699276-50EA | 4061832804675 |