EZFITL0HE1
Microfil® V or Microfil® S Filtration Head
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, pkg of 1 unit
Sinonimo/i:
For use with EZ-Fit® vacuum manifold, Microfil® V or Microfil® S filtration head for EZ-Fit® Manifold (1 unit)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
316L stainless steel
Livello qualitativo
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Articoli
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.