EZFITBASE6
Base della rampa EZ-Fit®
316L stainless steel, 6-place manifold base for filtration application
Sinonimo/i:
Rampa EZ-Fit®, Base della rampa EZ-Fit® per pompa da vuoto EZ-Stream®
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Materiali
316L stainless steel
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
6-place manifold base for filtration application
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Accessorio
Configurato per
I clienti hanno visto anche
Articoli
Easy-to-use vacuum filtration manifold for bioburden testing eliminates sources of contamination.
New IFU Method No.12 for detection and enumeration of Alicyclobacillus spp. in juice and juice-related products and their ingredients intended for human consumption