EZFITVALV1
Valvola completa per rampa EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
silicone
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
La valvola di non ritorno della rampa di filtrazione EZ-Fit® è integrata nei tubi di raccordo flessibili in modo da impedire il riflusso di liquido dal sistema del vuoto. Le valvole a due vie sono di grandi dimensioni e facili da azionare. Il modello della valvola a 2 vie evita che l′utente tocchi accidentalmente la testa di filtrazione durante l′apertura o la chiusura della valvola. Le teste di filtrazione, le valvole e i raccordi per i tubi sono tutti asportabili agevolmente e possono essere puliti con facilità.
Applicazioni
La valvola di non ritorno della rampa di filtrazione EZ-Fit® impedisce il riflusso di liquido dal sistema del vuoto alla rampa EZ-Fit®.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany