SAB4300028
Anti-phospho-MEF2A (pThr312) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ADCAD1 antibody produced in rabbit, Anti-RSRFC4 antibody produced in rabbit, Anti-RSRFC9 antibody produced in rabbit, Anti-myocyte enhancer factor 2A antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~54 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(L-A-TP-P-V)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr312)
Informazioni sul gene
human ... MEF2A(4205)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
WGK 1