Documenti fondamentali
DDT1-MF2
89051703, hamster testis, Myoblast
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
DDT1-MF2, 89051703
Origine biologica
hamster testis
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Myoblast
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Syrian Hamster leiomyosarcoma (Mesocricetus Auratus)
Descrizione della linea cellulare
A smooth muscle cell line derived from a leiomyosarcoma of the ductus deferens of a Syrian hamster. Growth is stimulated by androgens and inhibited by glucocorticoids.
Applicazioni
Tumourigenicity and hormone studies
Terreno di coltura
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Dilute cultures 1:20 dislodging cells by mechanical agitation (0.25% trypsin may be used if necessary); 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)