Documenti fondamentali
A-72
89050908, dog thigh, Fibroblast-like
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
A-72, 89050908
Origine biologica
dog thigh
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Fibroblast-like
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Canine Golden Retriever tumour
Descrizione della linea cellulare
Derived from tumour of thigh (unknown histology) of 8 year old Golden Retriever which had a previous history of mammary adenocarcinoma. Susceptible to canine corona-, canine Ad type I and II, canine herpes, canine parainfluenza and canine parvo- viruses.
Applicazioni
Virus studies: Canine corona-, Ad I and II, parainfluenza, herpes and parvo- viruses
Terreno di coltura
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 0.02% EDTA; 37°C. CO2 is detrimental; free gas exchange with atmospheric air necessary.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)