Documenti fondamentali
BPAEC
86123101, bovine lung, Endothelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
BPAEC, 86123101
Origine biologica
bovine lung
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Endothelial
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Bovine lung endothelium
Descrizione della linea cellulare
BPAEC is susceptible to bovine respiratory viruses and is positive for BVDV.
Applicazioni
Virus studies: bovine respiratory viruses
Terreno di coltura
DMEM or 199 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)