Documenti fondamentali
OKT4
Reactivity: Anti-CD4, human, 87012602
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Origine biologica
Mouse x Mouse Hybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 87012602-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87012602-1VL
ImmunoDon
CAF1 mouse spleen
Mieloma
P3X63Ag8
Reattività
Anti-CD4, human
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Mouse P3X63Ag8 x Mouse CAF1 spleen
Descrizione della linea cellulare
The antibody is directed against the CD4 antigen on human T cells of the T helper subset.
Immunogeno
Human peripheral blood T lymphocytes
Terreno di coltura
IDMEM + 2mM glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS)
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)