Documenti fondamentali
KATO-III
86093004, human stomach (gastric carcinoma), Spherical
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Nome del prodotto
KATO-III, 86093004
Origine biologica
human stomach (gastric carcinoma)
Modalità di accrescimento
Suspension
Cariotipo
2n = 46, hypertriploid
Morfologia
Spherical
Prodotti
Not specified
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
metastasis
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Human gastric carcinoma
Descrizione della linea cellulare
Derived from a metastasis of a gastric carcinoma in a 55-year-old Down Syndrome male.
Profilo DNA
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 7,11
D13S317: 8,12
D16S539: 10,12
D5S818: 10,11
D7S820: 8,12
THO1: 7,9
TPOX: 11
vWA: 14,16
Terreno di coltura
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Mantenimento delle subcolture
Maintain cultures between 2-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells grow in suspension, but will increasingly to adhere to the surface during longer culture. For passaging it is recommended to subculture both cell types using scrapers for dislodging adh
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)