EZHFGF23
Human FGF-23 ELISA Kit
measuress and quantifies FGF-23 levels in 50 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinonimo/i:
ELISA Kit for Human FGF-23, FGF-23 ELISA, Human FGF-23 Detection
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Human FGF-23 ELISA Kit, This Human FGF-23 ELISA Kit is used to measure & quantify FGF-23 levels in Metabolism & Inflammation & Immunology research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
sensitivity: 9.9 pg/mL
(minimum detectable concentrations in tissue culture/serum/plasma)
standard curve range: 9.9-2400 pg/mL
inter-assay cv: <11%
intra-assay cv: <11%
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type cell culture supernatant
sample type serum
sample type plasma (K2 EDTA)
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
No significant cross-reactivity has been observed to other human and rat molecules/hormones tested
Applicazioni
Stem Cell Research
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1