A549 Cell Line human
86012804, human lung (carcinoma), Epithelial
Sinonimo/i:
A-549 Cells, A549 Cells, NCI-A549 Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
A549 Cell Line human, 86012804, from human lung(carcinoma)
Origine biologica
human lung (carcinoma)
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Hypotriploid
Morfologia
Epithelial
Prodotti
Lecithin, High amounts of de-saturated fatty acids.
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Malattie correlate
cancer
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
- to study the ability of 2-(2,4-dihydroxyphenyl)thieno-1,3-thiazin-4-one (BChTT) to inhibit cancer cell proliferation and identify mechanisms involved in its actions
- to study the effects of insulin and insulin-like growth factor 1 (IGF1) on proliferation and apoptosis in A549 cells
- to culture A549 cells in different media over a long term and identify conditions for promoting alveolar type II differentiation characteristics in A549 cells
Profilo DNA
CSF1PO: 10,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 14
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.