BRL 3A
85111503, rat liver, Epithelial
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
BRL 3A, 85111503
Origine biologica
rat liver
Modalità di accrescimento
Adherent
Cariotipo
Not specified
Morfologia
Epithelial
Prodotti
MSA factors
Recettori
Not specified
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Buffalo Rat liver
Descrizione della linea cellulare
Originally isolated by primary cloning. Serum-free medium conditioned by the cells produces a family of polypeptides termed multiplication stimulating activity (MSA).
Applicazioni
Growth factor studies
Terreno di coltura
Coon′s modified Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol + 5% Foetal Bovine Serum (FBS) + 2mM Glutamine.
Mantenimento delle subcolture
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Altre note
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)