111A3
85062504, Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Mouse x Bovine Heterohybridoma
Confezionamento
tube of 5 μg 85062504-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85062504-1VL
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
Mieloma
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
Reattività
Application: Fusion partner in the production of heterohybridomas
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Isotipo
Not specified
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−196°C
Origine della linea cellulare
Descrizione della linea cellulare
Immunogeno
Applicazioni
Terreno di coltura
Mantenimento delle subcolture
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)