SRP0300
TGF-β1 Latent human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
LAP, TGFb1, TGFbeta1, latency-associated peptide, transforming growth factor beta-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
aqueous solution
PM
25 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
Produttore/marchio commerciale
Invitrogen
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... LTBP1(4052)
Descrizione generale
LTBP1 (latent transforming growth factor β binding protein 1) belongs to the LTBP family of proteins. The protein has 18 epidermal growth factor (EGF)-like repeats and four LTBP-like repeats. The gene is mapped to human chromosome 2p22.3.
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)