Key Documents
T7039
Sigma-Aldrich
Fattore di crescita trasformante-β1
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
hTGF-β1, TGF-β1
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
product name
Fattore di crescita trasformante-β1, TGF-β1, recombinant, expressed in CHO cells, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in CHO cells
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
powder
Potenza
≤0.05 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
protein 25 kDa
Confezionamento
pkg of 2 μg
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μg
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... TGFB1(7040)
Descrizione generale
Il gene che codifica per il TGF-β1 (fattore di crescita trasformante-β1), un peptide da 25 kDa, nell'uomo mappa sul cromosoma 19q13.2 Il polipeptide TGF-β1 viene prodotto come precursore con peptide sequenza segnale idrofobico, pro-regione e maturo. La scissione del precursore nel sito di clivaggio tetrabasico dà luogo a monomeri di 112 aminoacidi carbossiterminali. La forma biologicamente attiva del TGF-β1 esiste come omodimero con legami disolfuro. Nei mammiferi sono state identificate tre isoforme di TGF-β: TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3.
Applicazioni
Il fattore di crescita trasformante-β1 umano è stato usato
  • nel saggio del gene reporter.
  • nella trasfezione in vitro.
  • per studiare l′effetto del fattore di crescita trasformante-β1 (TGF-β1) sull′analisi dell′array genico di cellule renali.
  • per studiare l′associazione del TGF-β1 con la sovraregolazione dipendente dalla tensione di attrito dell′inibitore tissutale della metalloproteasi-1 nelle cellule dell′endotelio microvascolare.
  • per studiare l′interazione tra attivazione del TGF-β1 e formazione dei miofibroblasti.
Azioni biochim/fisiol
Il TGF-β1 è un peptide multifunzionale in grado di influenzare la proliferazione cellulare, la crescita tissutale, la differenziazione e altre funzioni in un′ampia gamma di tipi di cellule. Il TGF-β1 svolge un ruolo fondamentale nella differenziazione essendo coinvolto in adipogenesi, miogenesi, condrogenesi, osteogenesi, differenziazione delle cellule epiteliali e funzione delle cellule immunitarie. Tutte le cellule possiedono un recettore specifico TGF-β1. Sia i tessuti trasformati, sia quelli non neoplastici rilasciano fattori di crescita trasformanti. La natura multimodale del TGF-β1 è evidente nella sua capacità di stimolare o inibire la proliferazione cellulare. Il TGF-β1 è associato allo sviluppo e alle metastasi del cancro colorettale.
Il fattore di crescita trasformante-β1 (TGF-β1) è prodotto da parecchi tipi cellulari, ma risulta essere massimamente concentrato nelle piastrine dei mammiferi, ove è presente a livelli all′incirca quadrupli rispetto al TGF-β2.
Stato fisico
Liofilizzato da una soluzione acquosa filtrata a 0,2 μm.
Risultati analitici
In coltura, l′attività biologica del TGF-β1 si misura attraverso l′inibizione della proliferazione delle cellule HT-2 di topo dipendente dalla IL-4 di topo.
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Tibor Kempf et al.
Clinical chemistry, 53(2), 284-291 (2006-12-23)
Growth-differentiation factor 15 (GDF15) is a member of the transforming growth factor beta (TGF-beta) cytokine superfamily. There has been increasing interest in using circulating GDF15 as a biomarker in patients, for example those with cardiovascular disease. We developed an IRMA
Differential Effects of Transforming Growth Factor-β1 on Cellular Proliferation in the Developing Prostate
Tomlinson DC, et al.
Endocrinology, 145, 4292-4300 (2004)
Interplay between TGF-β signaling and receptor tyrosine kinases in tumor development.
Shi Q and Chen YG
Science China: Life Sciences, 60(10), 1133-1141 (2017)
Matrix metalloproteinase inhibition delays wound healing and blocks latent transforming growth factor-β1 promoted myofibroblast formation and function
Mirastschijski U, et al.
Wound Repair and Regeneration, 18(2), 223-234 (2010)
Regulation of α-Smooth Muscle Actin Expression in Granulation Tissue Myofibroblasts Is Dependent on the Intronic CArG Element and the Transforming Growth Factor-β1 Control Element
Tomasek JJ, et al.
The American Journal of Pathology, 166, 1343-1351 (2005)
Articoli
Naive pluripotent stem cells are located within the epiblast of mature blastocysts. These primitive “ground-state” cells may be cultured in vitro using specialized media and small molecule inhibitors.