SRP6552
TGF-β3 from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Transforming growth factor beta-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (SDS-PAGE)
Stato
liquid
PM
25.5 kDa
Confezionamento
pkg of 5 μg
pkg of 50 μg
pkg of 500 μg
Concentrazione
0.25 mg/mL
Impurezze
≤1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
mouse ... TGF-beta-1(21803)
Descrizione generale
Recombinant mouse TGF-β3 is a non-glycosylated, disulfide-linked homodimer, containing two 112 amino acid chains, with a total molecular weight of 25.5kDa.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)