C9658
Carboxypeptidase G from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Sinonimo/i:
γ-Glutamyl hydrolase
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Livello qualitativo
Attività specifica
≥3 units/mg protein
PM
homodimer ~90 kDa
Composizione
Protein, ~70% biuret
Solubilità
H2O: soluble 0.5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3