Documenti
C8919
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
Collagene, Bornstein and Traub Type I, (0.1% solution in 0.1 M acetic acid), aseptically processed, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
bovine (calf) skin
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically processed
Nome Commerciale
BioReagent
Forma fisica
solution (0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
Confezionamento
pkg of 20 mL
Concentrazione
(0.1% solution in 0.1 M acetic acid)
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Copertura della superficie
6‑10 μg/cm2
N° accesso UniProt
Specificità del legame
Peptide Source: Collagen
Peptide Source: Elastin
Peptide Source: Fibronectin
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Collagen type I is a component of skin, bone, tendon, and other fibrous connective tissues. It consists of repeating triplet amino acids glycine, proline and hydroxyproline. Collagen is a left handed helix with three polypeptide chains. It is a component of extracellular matrix and as close to 28 types are present in bovine.
Applicazioni
Collagen from calf skin has been used:
  • for pre-coting glass slides for immunofluorescence studies
  • as a cell adhesion factor and modification of poly(vinylidene fluoride-trifluoroethylene) (P(VDF-TrFE)) films for neuron culture
  • for coating culture dishes for murine embryonic fibroblasts culture
Questo prodotto ha il compito di formare sottili strati di rivestimento sulle piastre per coltura tissutale allo scopo di facilitare l′adesione delle cellule dipendenti dall′ancoraggio. Si raccomanda l′uso di 6-10 μg/cm2. Il prodotto NON è destinato alla produzione di gel 3D. Il collagene di tipo I viene spesso adoperato nella coltura cellulare come substrato di adesione con mioblasti, gangli spinali, epatociti, cellule embrionali di polmone, espianti cardiaci, fibroblasti, cellule endoteliali e cellule delle isole pancreatiche. Queste cellule sono state coltivate con successo su film o gel di collagene di tipo I. Il collagene di tipo I può essere utilizzato anche nella ricerca sulla fibrosi polmonare idiopatica (IPF), negli studi sull′effetto dello stress del reticolo endoplasmatico sui fibroblasti polmonari. Il collagene in soluzione acida può produrre scaffold tridimensionali che trovano impiego in applicazioni di bioingegneria e coltura cellulare.
Azioni biochim/fisiol
Collagen type I on heat denaturation results in disruption of triple helix to a randomly coil. Mutations in the collagen gene are implicated in a variety of cattle diseases. It has applications in food and cosmetics. Collagen is used as a biomaterial and as a tissue scaffold in tissue engineering. Collagen type I fiber assembly is very crucial for physiological processes and cellular signaling.
Componenti
Tutte le molecole di collagene sono composte da tre catene di polipetidi disposte secondo una conformazione a tripla elica, con una struttura primaria che ripete prevalentemente uno schema in cui la glicina è in ogni terza posizione e la prolina o la 4-idrossiprolina precede spesso il residuo di glicina. Il collagene di tipo I si differenzia dagli altri collageni per la scarsa idrossilazione della lisina e il basso contenuto di carboidrati.
Nota sulla preparazione
This product is a 0.1% (1mg/ml) solution of calf skin collagen 0.1 M acetic acid. The product′s appearance is turbid, milky white solution. It is recommended that dilutions of product are prepared in sterile water. Please refer to information given on the product information sheet prior to introduction of product to cells and media.
Altre note
Il collagene è classificato in diversi tipi strutturalmente e geneticamente distinti. Utilizziamo la nomenclatura proposta da Bornstein e Traub. Non confondere le denominazioni delle tipologie secondo Sigma con le classificazioni del collagene universalmente riconosciute.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
Extracellular Collagen VI Has Prosurvival and Autophagy Instructive Properties in Mouse Fibroblasts
Castagnaro S, et al.
Frontiers in Physiology, 9(3), 1129-1129 (2018)
Collagen: a network for regenerative medicine
Pawelec KM, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine, 4(40), 6484-6496 (2016)
Hedgehog antagonist cyclopamine isomerizes to less potent forms when acidified
Wilson SR, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 52(5), 707-713 (2010)
Culturing neurons on MEMS fabricated P (VDF-TrFE) films for implantable artificial cochlea
Shintaku H, et al.
Journal of Biomechanical Science and Engineering, 5(3), 229-235 (2010)
Extraction and characterization of collagen from buffalo skin for biomedical applications
Rizk MA and Mostafa NY
Orient. J. Chem., 32(3), 1601-1609 (2016)
Articoli
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.