C8862
EX-CELL® CHO DHFR− Medium
Animal-component free, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Nome Commerciale
EX-CELL®
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Componenti
phenol red: no
glucose: yes
NaHCO3: yes
HEPES: yes
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
In the present study, we have identifi ed species-specifi c housekeeping genes (HKGs) for Chinese Hamster Ovary (CHO) cells using data from microarray gene expression profiling.
A signal peptide is a 5-30 amino acid (aa) peptide present at the N-terminus of secretory proteins.
MGAT1 adds N-acetylglucosamine to the Man5GlcNAc2 (Man5) structure. Goh et al. reported increased sialylation after restoring MGAT1 function in MGAT1 deficient CHO cells.